Learn More
Isopropanol, 99,5 %, pour la spectroscopie ACS, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 412790025
Code nomenclature Nacres: NA.05
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 3.46250kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité | 2.5L |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Description
Pour spectroscopie UV/VISIdentifiants chimiques
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Spécification
Isopropanol | |
67-63-0 | |
99.5% | |
(CH3)2CHOH | |
01, 360 | |
15, 5254 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
Liquide | |
ACS | |
0.7850g/mL | |
1.3760 to 1.3780 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions | |
0.2% max. (K.F.) | |
2.27 mPa.s (20°C) | |
Sans désignation | |
2.5L |
0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 300nm, 0.03 max. at 275nm, 0.04 max. at 260nm, 0.08 max. at 245nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 210nm | |
Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
13,108 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
99.5% | |
0.002% max. propionaldehyde or acetone | |
Flacon en verre | |
0.001% max. | |
0.785 | |
12°C | |
81.0°C to 83.0°C | |
-89.5°C |
Sécurité et traitement
- Isopropanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.