Learn More
Isopropanol, HPLC pour analyse de gradient, Fisher Chemical
C3H8O, numéro CAS-67-63-0, 2-hydroxypropane, 2-propanol, alcolave, avantine, diméthylcarbinol, hartosol, isopropanol, alcool isopropylique, pétrohol, alcool sec-propyle, 2,5 L, 81°C, CHEBI:17824, incolore, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5°C, 11674, 60,096
Marque: Fisher Chemical P/7508/17
Code nomenclature Nacres: NA.05
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 2.97000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Description
C3H8O, numéro CAS-67-63-0, 2-hydroxypropane, 2-propanol, alcolave, avantine, diméthylcarbinol, hartosol, isopropanol, alcool isopropylique, pétrohol, alcool sec-propyle, 2,5 L, 81°C, CHEBI:17824, incolore, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5°C, 11674, 60,096
Spécification
7 | |
67-63-0 | |
81°C | |
Flacon en verre ambré | |
C3H8O | |
43 mmHg à 20°C | |
d'isopropanol, alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI : 17824 |
-89.5°C | |
Incolore | |
2.5 l | |
Liquide | |
11674 | |
2.27 mPaS à 20°C | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 g/mol |
Sécurité et traitement
- Propan-2-ol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.