Learn More
Isopropanol, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Catalog Number p-4011045
27.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
40.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
40.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en PEHD
67-63-0
C3H8O
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
d'isopropanol, alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI : 17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
d'isopropanol, alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI : 17824
propan-2-ol
CC(C)O
Pour la précipitation des acides nucléiques
Réactif ultrapur pouvant être utilisé dans des applications fondamentales telles que la purification et la précipitation d’acides nucléiques et de protéines et la conservation d’échantillons biologiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Isopropanol
pH 7
Point de fusion -89,5°C
Absorbance 0.015 AU max. à 254 nm, 0.10 AU max. à 230 nm, 0.20 AU max. à 220 nm, 1.00 AU max. à 205 nm
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99.9 %
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥ 99.9 %
Qualité Biologie moléculaire
Densité 0.785 g/cm³
Point d’ébullition 81°C
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3740 à 1.3760 (à 25°C)
Résidus après évaporation 1 ppm max.
Tension de vapeur 43 mmHg à 20°C
Viscosité 2.27 mPa/s à 20°C
Eau 0.05 % max.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P338-Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropanol