Learn More
2-bromobenzoate d‘isopropyle, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isopropyl 2-bromobenzoate |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Quantité | 10 g |
Synonyme | isopropyl 2-bromobenzoate, isopropyl o-bromobenzoate, methylethyl 2-bromobenzoate, prop-2-yl 2-bromobenzoate, isopropyl 2-bromobenzoate #, isopropyl2-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid isopropyl ester, 2-bromobenzoic acid, isopropyl ester, benzoic acid, 2-bromo-,1-methylethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester |
Poids de la formule | 243.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |