Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (sans dioxane), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
Note relative au nom | Dioxane-free |
Point de fusion | 110° to 115°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 7 |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % (by TLC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 100 g |
Merck Index | 15, 5126 |
Rotation spécifique | -28.5 to -34.5° (+ or −) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.