Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Wht. Powd., dioxane cristalline), bioréagents Fisher™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
Point de fusion | 122°C |
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 g |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Forme physique | Solide |
Merck Index | 15, 5126 |
Poids de la formule | 238.3 |