Learn More
Fisherbrand™ Incubateur CO22 Isotemp
Un avantage pour la culture cellulaire de tous les jours. L’incubateur de CO2 Fisherbrand offre des technologies éprouvées afin d’assurer une qualité fiable et un environnement de croissance homogène et sûr.
7131.15€ - 8164.65€
Spécification
Hertz 50 / 60 Hz
Matériau de la cuve Acier inox
Capacité (métrique) 150 L
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Technologie des capteurs du CO2 Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Technologie des capteurs du CO2 Prix Quantité et disponibilité  
15650667 Voir les accessoires Fisherbrand™
IR 8164.65€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15660667 Voir les accessoires Fisherbrand™
Conductivité thermique 7131.15€
1 pièce
En stock 3
Ajouter au panier
Description
Description
  • Des éléments chauffants haute performance efficaces entourent la chambre pour une répartition uniforme de la température
  • Débit d’air doux assisté par ventilateur conçu pour une répartition uniforme de la température, du CO2 et de l’humidité
  • Le cycle de décontamination haute température à 90°C simplifie le nettoyage car aucun autoclavage ni produit chimique n’est requis
  • Le cycle élimine la variabilité de la désinfection et a prouvé son efficacité contre une large gamme de contaminants, notamment les bactéries, les moisissures, les spores fongiques et les mycoplasmes, éliminant la variabilité de la désinfection
  • Des capteurs de CO2 sont placés directement dans la chambre pour un contrôle précis. Inclut un large choix de technologies de capteurs de CO2.  
    • Conductivité thermique (CT) pour une surveillance précise et fiable de longue durée
    • Infrarouge (IR) pour un fonctionnement indépendant et une surveillance à distance précise
Spécification
Spécification
50 / 60 Hz
Acier inox
150 L