Learn More
Acide isovalérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-152260
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
503-74-2
C5H10O2
102.13
MFCD00002726
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
10430
CHEBI:28484
acide 3-méthylbutanoïque
CC(C)CC(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
503-74-2
C5H10O2
102.13
MFCD00002726
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
10430
CHEBI:28484
acide 3-méthylbutanoïque
CC(C)CC(O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Isovaleric acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion -35.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9260g/mL
Point d’ébullition 176.0°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CO2H
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4070
Quantité 10 g
Beilstein 02, 309
Merck Index 15, 5277
Gravité spécifique 0.926
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isovaleric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.