missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ISYNA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ISYNA1 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812654
|
Proteintech
14142-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802654
|
Proteintech
14142-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Myoinositol, the most common naturally occurring form of inositol, is a component of plasma membrane phospholipids and functions as a cell signaling molecule. ISYNA1 (EC 5.5.1.4), or IPS, is a rate-limiting enzyme that catalyzes the de novo synthesis of myoinositol 1-phosphate from glucose 6-phosphate. Myoinositol, the most common naturally occurring form of inositol, is a component of plasma membrane phospholipids and functions as a cell signaling molecule. ISYNA1 (EC 5.5.1.4), or IPS, is a rate-limiting enzyme that catalyzes the de novo synthesis of myoinositol 1-phosphate from glucose 6-phosphate (Seelan et al., 2004 ).Spécification
ISYNA1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q6AYK3, Q9JHU9, Q9NPH2 | |
290651, 51477, 71780 | |
ISYNA1 Fusion Protein Ag5272 | |
Primary | |
-20°C | |
ISYNA1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hINO1, hIPS, Ino1, INOS, IPS, IPS 1, ISYNA1, MI 1 P synthase, MIP synthase | |
Isyna1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |