Learn More
Bandelette de test de dureté totale ITS Thorsten Betzel™ WaterWorks™
Marque:  ITS Europe 480008
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Code produit. 11792937
  • 48.60€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Bandelette semi-quantitative
• Analyse colorimétrique simple et rapide
• Précision accrue dans les gammes basses
• Boîte de 50 bandelettes 8 x 75mm dont la couleur varie en fonction de la concentration de l'ion
• Lecture du résultat par comparaison avec une échelle de couleur imprimée sur la boîte
• Bandelette Waterworks
• Le réactif est imprégné sur un pad au bout de la languette
• Lecture directe en ppm (mg/l) ou ppb (μg/l)
• Bandelette Sensafe
• Le réactif est imprégné sur une membrane fixée sur la languette
• L'échantillon traverse la membrane, la réaction est plus rapide et le changement de couleur plus facile à évaluer
• Bandelette
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
Spécification
Spécification
Bandelette de test
Lot de 50
Bandelette de test de dureté totale WaterWorks
Pour la qualité de l’eau, idéal pour de nombreux projets
3 s