Learn More
GPE Scientific™ Robinets double oblique J Young, à filetage rapide
Les robinets double oblique J Young GPE Scientific™, à filetage rapide, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.
Marque:  GPE Scientific™ PTT/D/6
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 15874864
  • 132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • À filetage rapide
  • Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
  • Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification
Spécification
Robinets double oblique J Young avec filetages rapides
Robinet d’arrêt :6 mm
Dia. int. :6 mm, dia. ext. :9 mm
Double robinet