Learn More
GPE Scientific™ Robinets double oblique J Young, à filetage fin
Les robinets double oblique J Young GPE Scientific™, à filetage fin, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.
132.00€ - 289.00€
Spécification
Type | Robinets double oblique J Young à filetages fins |
---|---|
Contenu | Double robinet |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15864844
|
GPE Scientific™
POR/D/6 |
Robinet d’arrêt :6 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874844
|
GPE Scientific™
POR/D/8 |
Robinet d’arrêt :8 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15824844
|
GPE Scientific™
POR/D/10 |
Robinet d’arrêt :10 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834844
|
GPE Scientific™
POR/D/15 |
Robinet d’arrêt :15 mm |
223.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844844
|
GPE Scientific™
POR/D/20 |
Robinet d’arrêt :20 mm |
289.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854844
|
GPE Scientific™
POR/D/25 |
Robinet d’arrêt :25 mm |
289.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À filetage fin
- Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
- Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification
Robinets double oblique J Young à filetages fins | |
Double robinet |