Learn More
GPE Scientific™ Tube d’échantillonnage de gaz J Young avec robinets à joint torique et septum
Le tube d’échantillonnage de gaz GPE Scientific™ J Young avec robinets à joint torique et septum est un tube de prélèvement de gaz doté de vannes à joint torique à chaque extrémité et un septum central.
162.00€ - 206.00€
Code produit | Marque | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15874764
|
GPE Scientific™
GSS/100 |
100 ml |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894764
|
GPE Scientific™
GSS/125 |
125 ml |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15824774
|
GPE Scientific™
GSS/500 |
500 ml |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15814774
|
GPE Scientific™
GSS/250 |
250 ml |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884764
|
GPE Scientific™
GSS/1000 |
1000 ml |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804774
|
GPE Scientific™
GSS/2000 |
2000 ml |
206.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forme cylindrique, oblongue
- Récipient étanche au gaz
- Volume mesuré
- Tube de prélèvement standard avec extrémités à vannes
- Comprend un septum centralisé
Spécification
Tube d’échantillon de gaz |