Learn More
GPE Scientific™ Vanne aiguille avec robinet à joint torique J Young
La vanne aiguille avec robinet à joint torique J Young GPE Scientific™ intègre un piston en PTFE scellé comme joint torique avec un point d’arrêt à aiguille en PTFE.
75.25€ - 77.30€
Spécification
Type | Robinet à pointeau avec bras latéral |
---|---|
Matériau | PTFE |
Contenu | Piston en PTFE |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15844824
|
GPE Scientific™
POR/1/NV |
1 mm |
75.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894824
|
GPE Scientific™
POR/2/NV |
2 mm |
75.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844834
|
GPE Scientific™
POR/3/NV |
3 mm |
75.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854834
|
GPE Scientific™
POR/4/NV |
4 mm |
75.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874834
|
GPE Scientific™
POR/6/NV |
6 mm |
77.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15814844
|
GPE Scientific™
POR/9/NV |
9 mm |
77.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La vanne aiguille intègre un piston en PTFE scellé comme robinet à joint torique avec un point d’arrêt à aiguille en PTFE.
- Les calibrages sur le corps indiquent le débit pour vous permettre de répéter les processus.
- Comprend un bras latéral unique
- Disponible avec différentes tailles de bras latéraux
Spécification
Robinet à pointeau avec bras latéral | |
PTFE | |
Piston en PTFE |