Learn More
GPE Scientific™ Joints toriques J Young O-Rings pour joints sphériques
Les joints toriques J Young GPE Scientific™ pour joints sphériques assurent l’étanchéité des joints sphériques et sont disponibles en Viton ou en Viton revêtu de PTFE.
Marque: GPE Scientific™ O28/V
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- Adaptés aux joints sphériques
- Disponibles en Viton ou en Viton revêtu de PTFE
- Disponibles en différentes tailles
Spécification
Joint torique pour joint sphérique | |
Viton | |
Joints sphériques de dimensions 28/12 et 28/15 |