Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young avec robinet à joint torique et bras ordinaire à doigt froid
Le flacon à échantillons J Young GPE Scientific™ avec robinet à joint torique et bras ordinaire à doigt froid est conçu pour être utilisé avec les lignes Schlenk et un collecteur à vide, et est disponible en diverses capacités.
Marque:  GPE Scientific™ CSY/50
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15874744
  • 123.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2024
Description
  • Conçu avec un bras latéral pour l’évacuation ou le remplissage de gaz
  • Pour la connexion aux lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à joint torique
  • Comprend un bras ordinaire à doigt froid
Spécification
Spécification
50 ml
Taraud à joint torique et bras lisse à doigt froid
Flacon d’échantillon