Learn More
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk cylindrique avec robinet à filetage fin et cône
Le flacon J Young Schlenk GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin et cône, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
Marque:  GPE Scientific™ JCC/1000
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Code produit. 15874784
  • 106.08€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 02-02-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
  • Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à filetage fin et un cône
Spécification
Spécification
1000 ml
Taraud et cône à filetage fin
Taille : 29
Collecteurs à vide et lignes Schlenk
Flacon Schlenk