missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Robinets à alésage en T J Young, à filetage fin

Les robinets à alésage en T J Young GPE Scientific™, à filetage fin, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.

Marque:  GPE Scientific™ POR/W/25

Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15874854

  • 363.12€ / 1 pièce

Date d’expédition estimée: 31-01-2022
Ajouter au panier

Description

Description

  • À filetage fin
  • Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
  • Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification

Spécification

J Young T Bore Taps, Fine Thread
Stopcock: 25 mm
ID: 24 mm, OD: 28 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions