Learn More
GPE Scientific™ Flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et cuvette à joint torique à rotule
Le flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et cuvette à joint torique GPE Scientific™ est conçu pour être utilisé avec les lignes Schlenk et un collecteur à vide, et est disponible en diverses capacités.
Marque: GPE Scientific™ CSR/100
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Conçu avec un bras latéral pour l’évacuation ou le remplissage de gaz
- Pour la connexion aux lignes Schlenk
- Forme à fond rond
- Comprend un robinet à joint torique
- Comprend une cuvette à joint torique à rotule
Spécification
100 ml | |
Robinet à joint torique et cuvette à joint torique à rotule | |
Flacon à vide / Schlenk | |
Taille : 19 |