Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Jack (Ruffneck)
Les sneaker à embout de sécurité composite comprennent une conception unique de talon en col rugueux qui est très robuste et idéal pour l’escalade de palettes, d’échelles et la monte dans et la sortie des cabines de camion même lorsqu’elles sont humides. La semelle intérieure pratiquement impénétrable protège contre les parties pointues comme les ongles et les éclats de métal.
98.65€ - 98.70€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Bleu |
Conception | Jack (Ruffneck) |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909061
|
Emma Safety Footwear
912549-39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15919061
|
Emma Safety Footwear
912549-40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15929061
|
Emma Safety Footwear
912549-41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15939061
|
Emma Safety Footwear
912549-42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949061
|
Emma Safety Footwear
912549-43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959061
|
Emma Safety Footwear
912549-44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969061
|
Emma Safety Footwear
912549-45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979061
|
Emma Safety Footwear
912549-46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989061
|
Emma Safety Footwear
912549-47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15999061
|
Emma Safety Footwear
912549-48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Construction de Denim/Nubuck
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Striping réfléchissant 3M™
- Certification ESD
- L’argent désinfecté Hydro-Tec™ rend les pieds plus secs et plus frais
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Bleu | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Composite |
Lacets | |
Jack (Ruffneck) | |
Denim, Nubuck |