Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nitrile résistants aux produits chimiques Jackson Safety™ G80
Catalog Number p-7112959
102.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21907" pour bénéficier de cette offre.
106.23 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21677" pour bénéficier de cette offre.
106.23 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21722" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Gants verts, spécifiques à la main, offrant une protection maximale contre les risques chimiques et mécaniques.
  • Convient à diverses applications et offre une protection fiable contre une large gamme de produits chimiques et également contre les risques mécaniques
  • Idéal pour : fournir une protection PPE de catégorie 3 dans de nombreux segments différents tels que l’aérospatial, l’automobile, la fabrication de métaux, l’alimentation, le transport, la construction, lors de la manipulation de produits chimiques, d’huiles, de graisse, d’alcools, d’acides, de bases ou de solvants, également en immersion et offrant le plus haut niveau de résistance à l’abrasion
  • Le risque de formation de peluches est évité, protégeant ainsi les produits contre la contamination
  • Longueur plus longue pour protéger le poignet et abaisser l’avant-bras et permettre une immersion complète
  • Possède une texture de patch sableuse sur les doigts et la paume, offrant une meilleure préhension humide et sèche
  • NQA 0,65 pour les trous de broche afin d’offrir une protection supérieure, une productivité et une efficacité accrues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Couleur Vert
Matériau Nitrile
Type de produit Gants
Dimensions 8
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
Dimensions (L x l) 47,8 x 15,6cm
Longueur (impériale) 18,642 in
Longueur (métrique) 47,8 cm
Longueur (métrique) de la manchette 45 cm
Poids (impériale) 4,0656 lb
Poids (métrique) 1,848 kg