Learn More
Kimberly-Clark™ Masques de protection respiratoire Jackson Safety™
Permettent la filtration de substances nocives pour vous aider à respirer librement et à accomplir le travail en toute sécurité. Les masques à double valve Kimberly-Clark™ JACKSON SAFETY™ NRD sont sans latex, moulés et à usage unique.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | EN149:2001+A1:2009 |
---|---|
Jetable | Oui |
Type de produit | Masque respiratoire de sécurité |
À utiliser avec (application) | Pour le filtrage de fumées métalliques, de fines poussières, d’eau et de brouillard à base d’huile |
Comprend | Pince-nez réglables et clapet |
Description
- Disponibles en deux niveaux de performance
- S’adapte facilement au visage tout en le maintenant au frais et au sec
- Idéal pour le filtrage des poussières fines, des brouillards à base d’eau ou d’huile, des vapeurs métalliques et de la pollution
- Chambre du nez en mousse souple, forme convexe et sangles de tête extra-larges réglables
Spécification
EN149:2001+A1:2009 | |
Masque respiratoire de sécurité | |
Pince-nez réglables et clapet | |
10par unité |
Oui | |
Pour le filtrage de fumées métalliques, de fines poussières, d’eau et de brouillard à base d’huile | |
Oui |