Learn More
Cole-Parmer™ Raccords réducteurs John Guest™
Facilité de déconnexion rapide pour une grande variété de matériaux de tubulure, y compris les métaux mous
Marque:  Cole-Parmer™ 34006-27
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11770249
  • 67.15€ / 10 pièces
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Conforme aux normes NSF et FDA pour les applications de qualité alimentaire.
  • Un seul raccord offre des connexions sécurisées et une déconnexion rapide.
  • Il n’est pas nécessaire d’acheter deux moitiés de raccord.
  • Il suffit de pousser la tubulure au-delà du joint torique jusqu’à la butée interne du tube.
  • Dents en acier sur la tubulure de préhension de la bague de serrage pour des connexions étanches.
  • Pour déconnecter, appuyez sur la bague de serrage contre le corps du raccord pour désengager les dents en acier, la tubulure glisse vers l’extérieur.
  • Les raccords fonctionnent avec des tubes en plastique semi-rigide (polypropylène, polyéthylène, nylon) et en métal souple (laiton, cuivre, acier doux).
  • Pour connecter des tuyaux flexibles tels que le Tygon ou le silicone, commandez des supports de tubes souples.
Spécification
Spécification
Raccord union réducteur
Autoclavables
Air : -14deg;F, eau : 33deg;F
1/2 po à 3/8 po de dia. ext.
150 psi pour l’air, 250 psi pour l’eau
Air : 167°F ; eau : 140°F
Pousser pour connecter
Acétal
Air : 25deg;C ; eau : 0deg;C
Autoclave ou oxyde d’éthylène
30 à 762 mmHg
Air : 75°C ; eau : 60°C