Learn More
Sampling Systems™ Pipette Jumbo jetable SteriWare™
Rapide et simple d’utilisation. Elle est idéale pour prélever des échantillons à partir de liquides à faible viscosité.
282.00€ - 357.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11970008
|
Sampling Systems™
8051H-450 |
80 mL | 450 mm | Non stérile |
298.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11900018
|
Sampling Systems™
8051H-900 |
180 mL | 900 mm | Non stérile |
282.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11910018
|
Sampling Systems™
8051H-900S |
180 mL | 900 mm | Stérile |
357.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Caractéristiques principales :
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Convient à une utilisation dans les zones ATEX (longueurs de 450 mm et de 900 mm uniquement)
- Disponible dans 3 tailles différentes
- Poignée à code couleur très visible
Fonctionnement :
- Appuyez avec le pouce sur l’extrémité bleue du tube jusqu’à ce qu’il soit abaissé à la profondeur d’échantillonnage appropriée.
- À la profondeur souhaitée, relevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent.
- Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon.
- Retirez du produit.
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.