Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à sac Jumbo
Introduit pour répondre à la demande d’échantillonnage de gros articles, y compris les noix, les grains et les gros granulés. L’échantillonneur à sac Jumbo Sampling Systems™ est un moyen rapide et efficace d’obtenir des échantillons de substances contenues dans les sacs et sachets.
150.00€ - 371.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur Jumbo |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Diamètre (métrique) | 40 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15809251
|
Sampling Systems™
1309A-400 |
Bord lisse | 400 mm |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15819251
|
Sampling Systems™
1309A-800 |
Bord lisse | 800 mm |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15829251
|
Sampling Systems™
1309B-400 |
Bouchons | 400 mm |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15839251
|
Sampling Systems™
1309B-800 |
Bouchons | 800 mm |
300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15849251
|
Sampling Systems™
1309C-400 |
Embout de l’adaptateur pour flacon | 400 mm |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15859251
|
Sampling Systems™
1309C-800 |
Embout de l’adaptateur pour flacon | 800 mm |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Type A : Style simple - il vous suffit de le positionner au-dessus du sac
- Type B : Bouchon d’extrémité - l’échantillon est conservé dans l’échantillonneur jusqu’à ce que l’échantillon soit déposé
- Type C : Adaptateur de flacon - les gouttes d’échantillon tombent directement dans le flacon
- En acier inox 316 l
- Pour longueurs de 400 mm ou 800 mm
Spécification
Échantillonneur Jumbo | |
Acier inoxydable (316L) | |
40 mm |