Learn More
3M™ Filtre Jupiter™ A2P
Dispositif unique de fixation à demi-tour, pour un raccordement plus simple et plus sûr. Les filtres 3M™ Jupiter™ A2P intègrent un contrôle de débit électronique dans le turbo, qui envoie des avertissements sonores et visuels en cas de batterie ou de débit d’air faible.
Marque:  3M™ 7000006598
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11721373
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Possède un dispositif unique de fixation à demi-tour, pour un raccordement plus simple et plus sûr.
  • Le filtre intègre toutes les dernières fonctions de sécurité
  • Un contrôle de débit électronique dans le turbo envoie des avertissements sonores et visuels en cas de batterie ou de débit d’air faible
  • Marquage EN 12941 / CE
  • Catégorie TH2
Spécification
Spécification
NiMH
Pour un usage léger ou intensif
Filtre A2p
Pour Jupiter A2p
EN 12941 / CE
Filtres à bande
Gaz de protection, vapeur organique, acides inorganiques, ammoniac, particules.
12boîte