Learn More
3M™ Indicateur d’étalonnage et de débit d’air Jupiter™, 021-14-12P
L’indicateur d’étalonnage et de débit d’air 3M™ Jupiter™ permet de contrôler et d’étalonner l’unité turbo à adduction d’air 3M™ Jupiter™.
Marque:  3M™ 7000104088
Informations supplémentaires : Poids : 0.29300kg
Code produit. 15959276
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Assurez-vous que l’unité turbo à adduction d’air 3M™ Jupiter™ dépasse son débit d’air minimum
  • Assurez-vous que le point d’alarme de l’unité turbo à adduction d’air est correctement réglé
  • Le débit d’air doit être vérifié avant d’utiliser l’unité turbo à adduction d’air
  • L’unité turbo à adduction d’air doit être étalonnée une fois par mois
  • Accessoires