Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité en bois stratifié pour produits corrosifs
Le stockage sécurisé des nitriques, des dichloriques, des phénols et d’autres acides hautement corrosifs est essentiel pour les travailleurs. Les armoires de sécurité Justrite en bois stratifié permettent de tenir les produits corrosifs à l’écart de tout danger.
Marque: Justrite™ 24120
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 23.58680kg
Description
Le stockage sécurisé des nitriques, des dichloriques, des phénols et d’autres acides hautement corrosifs est essentiel pour les travailleurs.Les armoires de sécurité en bois stratifié Justrite permettent de placer les produits corrosifs à l’écart de tout danger.
- Durable et résistante aux produits chimiques
- Fabriquée en panneau de particules de 0,75 po (1,9 cm) enduit intérieurement et extérieurement d’un laminé résistant aux produits chimiques. Pas de corrosion des pièces métalliques internes
- Avec doubles portes coulissantes
- La réf. Réf. 24120 : Idéale pour un accès facile en tant qu’armoire de paillasse ; peut accueillir jusqu’à six bouteilles de 2,5 litres et présente des portes coulissantes non verrouillables
- La réf. Réf. 24140 : Dessus en polyéthylène haute densité avec lèvre incurvée légèrement surélevée qui contient des déversements et facilite le nettoyage
- La réf. N° 24150 : Convient pour les travaux de stockage importants et pour un placement au sol
Spécification
19,44 in | |
Armoire de stockage des produits corrosifs et des acides | |
38,8 cm | |
24 po | |
61 cm | |
23 kg | |
15,28 in | |
Bleu roi | |
47 cm | |
6 flacons de 2,5 L | |
Néant | |
22,48 in |
49,4 cm | |
57,1 cm | |
18,5 in | |
Bois | |
Niveleurs de pied réglables, étiquettes réfléchissantes Haz-Alert™ et kit à double clé pour la sécurité et la sûreté | |
16 po | |
15,28 x 22,48 x 19,44 po (38,8 x 57,1 x 49,4 cm) | |
40,6 cm | |
51 lb | |
Fermeture manuelle | |
2 |