Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité pour produits corrosifs / acides Chemcor™
Justrite Chemcor™ Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
2136.96€ - 3401.17€
Spécification
Certifications/Conformité | FM, NFPA, OSHA |
---|---|
Description | Liner: Flame-coated thermoplastic |
Couleur | Blue |
Hauteur (impériale) extérieure | 65 in. |
Matériau | Steel (CR) |
Code produit | Marque | Capacité de charge | Dimensions (P x l x H) intérieures | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Dimensions (P x l x H) intérieures | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11985446
|
Justrite™
89600221 |
60 gal. (227 L) | 30.34 x 30.75 x 60.5 in. (77.1 x 78 x 153.7 cm) | Manual-close |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11965446
|
Justrite™
89450221 |
45 gal. (170 L) | 14.56 x 39.5 x 60.5 in. (37 x 100.3 x 153.7 cm) | Manual-close |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11975446
|
Justrite™
89452221 |
45 gal. (170 L) | 14.56 x 39.5 x 60.5 in. (37 x 100.3 x 153.7 cm) | Self-close |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Flame-coated thermoplastic liner
- 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
- Seam-free surface
- Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
- Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
- Blue color
- Available in standard 30, 45 and 60 gal. (114, 170 and 227L) sizes
- Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
- Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
- Sure-grip™ Handles
Compliance
Retains FM Approval and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Spécification
FM, NFPA, OSHA | |
Blue | |
Steel (CR) | |
Flammables | |
165.1 cm | |
ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat | |
2 |
Liner: Flame-coated thermoplastic | |
65 in. | |
Storage Cabinet | |
60.5 in. | |
153.7 cm | |
2 | |
Epoxy |