Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité encastrable Chemcor™ pour produits corrosifs / acides
L’armoire de sécurité encastrable Justrite Chemcor™ pour produits corrosifs / acides offre une protection contre la corrosion et les incendies.
Marque: Justrite™ 8923222
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 87.99691kg
Description
- Revêtement en thermoplastique ignifugé
- Revêtement 100 % sans couture sur toutes les parois intérieures, le plafond, le bac, les portes intérieures et les étagères
- Surface sans couture
- La surface non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Double avantage / multi-usage – protection complète contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs
- Couleur bleue
- Encastrable
- Comprend une double paroi en acier soudé de calibre 18 (1 mm), un bac de retenue étanche de 2 po (51 mm), des doubles évents
- Étagères réglables, portes à fermeture automatique à trois points en acier inox avec poignée cadenassable ULoc™ et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™
- Poignées Sure-grip™
Certifications
- Testée et homologuée FM Global
- Conçue conformément à la réglementation du code 30 de la National Fire Protection Association (NFPA)
Compliance
Conserve l’approbation FM et est conforme aux réglementations de l’OSHA et au Code international de lutte contre l’incendie du Code d’uniformisation de la prévention des incendies de la NFPA 1
Spécification
80,6 cm | |
35 po | |
Acier (CR) | |
88 kg | |
18,75 in | |
55,8 cm | |
83 L (22 gal) | |
31,75 in | |
69,5 cm | |
Produits inflammables | |
88,9 cm | |
88,9 cm | |
2 |
47,6 cm | |
Époxy, thermoplastique | |
Revêtement ChemCor™, construction soudée à double paroi en acier, bac de confinement étanche aux liquides de 2 po, doubles évents, étagères réglables, portes à verrouillage automatique par balle en acier inox à trois points avec poignée verrouillable U-Loc™, kickplat | |
22 po | |
18,75 x 31,75 x 27,37 po (47,6 x 80,6 x 69,5 cm) | |
194 lb | |
1 | |
27,37 in | |
Armoire de stockage encastrable | |
35 po | |
Bleu | |
Fermeture manuelle | |
FM, NFPA, OSHA |