Learn More
Justrite™ Centres d’accumulation EcoPolyBlend™
En polyéthylène post-industriel recyclé jusqu’à 100 %
Marque: Justrite™ 28650
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: Le kit de vidange Sump-to-Sump comprend une paire de clips de jonction en acier inox, une paire d’œillets en caoutchouc et un tube de transfert en PTFE.
Description
Les centres modulaires offrent la possibilité de créer un système personnalisé. Fixez fermement les clips pour verrouiller les unités ensemble et retirez-les pour les repositionner.
Plateformes de confinement secondaire durables et à profil bas
- Presque imperméable aux produits chimiques, aux acides et aux produits corrosifs
- Conception sans soudure : fuites ou éclaboussures dans le bac
- Les grilles robustes de 2,5 po (6,4 cm) d’épaisseur offrent une résistance supérieure aux fissures ; emplacement automatique et facile à retirer pour le nettoyage
- Plateformes noires fabriquées à 100 % de contenu recyclé ; leur couleur foncée camoufle la saleté et conserve les lieux de travail propres
- Plateformes jaunes idéales pour une grande visibilité ou une séparation des liquides ; carters en poly vierge avec 100 % de grilles recyclées (un total de 45 % de contenu recyclé)
- Rampe jaune en option (non recyclée)
Le kit de vidange Sump-to-Sump™ permet aux centres d’être réunis sur site pour une conformité complète avec l’EPA et les codes d’incendie lorsque les capacités combinées de bac doivent respecter 66 gal. (250 L)
La rampe facilite le mouvement des tambours lourds. Elle possède des nervures antidérapantes pour une sécurité maximale ; peut être située n’importe où sur n’importe quel centre d’accumulation à deux tambours ou plus
Respectueux de l’environnement : Contient des caractéristiques ou des attributs environnementaux (par exemple, limitation de la consommation d’eau, absence de plomb, etc.), tels que décrits dans sa description. Recyclables : Contient du contenu recyclé tel que décrit dans la description de l’élément.
Compliance
6- and 8-drum centers meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spécification
Jaune | |
Rampe | |
2 tambours et plus, EcoPolyBlendtrade; | |
454 kg | |
121,92 cm | |
15,87 cm | |
83,82 cm | |
18,59 kg |
Polyéthylène | |
Facilite le déplacement des tambours lourds, avec nervures antidérapantes pour une sécurité maximale ; peut être placé n’importe où, sur n’importe quel centre d’accumulation pour deux tambours ou plus | |
1000 lb | |
48 in | |
6,25 in | |
33 po | |
41 lb |