Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
Protégez votre environnement de travail grâce à l’armoire Justrite Sure-Grip EX. Fabriquée en acier de calibre 18avec revêtement en poudre fusionné thermiquement, cette armoire convient parfaitement pour stocker des produits corrosifs et des acides.
Marque: Justrite™ 8930021
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 100.69749kg
Description
Protégez votre environnement de travail grâce à l’armoire Justrite Sure-Grip EX. Fabriquée en acier de calibre 18avec revêtement en poudre fusionné thermiquement, cette armoire convient parfaitement pour stocker des produits corrosifs et des acides.
- Les plateaux en polyéthylène fixés aux étagères en acier galvanisé et le revêtement en polyéthylène distinct pour le bac inférieur sont résistants aux produits chimiques agressifs
- Revêtement facile à enlever pour un nettoyage rapide des gouttes et des déversements
- L’armoire de 30 gallons (114 L) comprend également un plateau de travail en polyéthylène supplémentaire qui peut être fixé au-dessus de l’armoire pour une surface de travail pratique
- Finition avec revêtement en poudre époxy cuite au four à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une résistance chimique accrue
Compliance
Les modèles à fermeture manuelle sont conformes aux normes de la NFPA et de l’OSHA. Les armoires sont agréées FM.
Prestations de service
10 ans
Spécification
100,3 cm | |
44 in | |
Acier (CR) | |
101 kg | |
14,56 in | |
45,7 cm | |
30 gal. | |
39,5 in | |
37 cm | |
Produits inflammables | |
109 cm | |
112 cm | |
2 |
37 cm | |
Époxy | |
Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de nivellement, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct | |
18 in | |
14,56 x 39,5 x 39,62 po (37 x 100,3 x 37 cm) | |
222 lb | |
1 | |
39,62 in | |
Armoire de stockage | |
43 po | |
Bleu | |
Fermeture manuelle | |
FM, NFPA, OSHA |