Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité encastrable Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
L’armoire encastrable Sure-Grip EX permet de réduire les dangers en dégageant de l’espace au sol. Convient au stockage des produits corrosifs et des acides pour une sécurité accrue sur le lieu de travail.
1218.90€ - 1475.94€
Spécification
Certifications/Conformité | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
---|---|
Profondeur (impériale) intérieure | 18,75 in |
Profondeur (métrique) extérieure | 68,5 cm |
Profondeur (métrique) intérieure | 47,6 cm |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11995416
|
Justrite™
8923021 |
192 lb | 87 kg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11905426
|
Justrite™
8923221 |
194 lb | 88 kg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Stockez en toute sécurité les produits corrosifs sous une paillasse pour y accéder rapidement et en toute facilité grâce à ces armoires de sécurité encastrables Justrite en acier bleu pour les produits corrosifs, aux caractéristiques de sécurité et de qualité identiques à celles d’armoires pour produits inflammables.- Tous les modèles sont dotés d’une construction à double paroi, de doubles évents, de connexions de fil de mise à la terre, d’étagères réglables, de rebords étanches, de portes à verrouillage automatique trois points et de pieds de nivellement.
- La ou les porte(s) à fermeture automatique s’arrête(nt) et se verrouille(nt) automatiquement lorsqu’un lien fusible fond à 165°F (74°C) en cas d’incendie
- Un mécanisme unique et dissimulé de fermeture automatique permet d’accéder facilement au contenu de l’armoire
- Les plateaux en polyéthylène fixés aux étagères en acier galvanisé et le revêtement en polyéthylène distinct pour le bac inférieur sont résistants aux produits chimiques agressifs
- Le revêtement facile à enlever permet un nettoyage rapide des gouttes et des déversements
- Finition avec revêtement en poudre époxy cuite au four à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une résistance chimique accrue
Compliance
Les modèles à fermeture automatique sont conformes aux normes de l’OSHA, de la NFPA 30, de la NFPA 1 et au Code international de lutte contre l’incendie. Les armoires sont agréées FM.
Garantie
10 ans
Spécification
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) | |
68,5 cm | |
Bleu | |
18,75 x 31,75 x 27,37 po (47,6 x 80,6 x 69,5 cm) | |
Acier (CR) | |
35 po | |
Produits inflammables | |
88,9 cm | |
Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de nivellement, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct | |
2 | |
Époxy | |
88,9 cm |
18,75 in | |
47,6 cm | |
22 po | |
35 po | |
Armoire de stockage encastrable | |
Fermeture manuelle | |
27,37 in | |
69,5 cm | |
22 gal. | |
1 | |
31,75 in | |
80,6 cm |