Learn More
Justrite™ Conteneurs de sécurité non métalliques à fermeture automatique pour produits corrosifs
Conçus pour résister aux acides et aux produits corrosifs
93.65€ - 248.00€
Spécification
Type de produit | Bidons de sécurité en acier inoxydable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Polyéthylène |
Comprend | Fermeture à ressort |
Forme | Ovale |
Code produit | Marque | Type de produit | Capacité (impériale) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Capacité (impériale) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10451165
|
Justrite™
12161 |
Bidons de sécurité en acier inoxydable | 1 gal. | Résistant aux chocs et à la perforation, anti-éclats |
93.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11913679
|
Justrite™
12765 |
Bidons de sécurité en acier inoxydable | 5 gal. | Résistant aux chocs, aux perforations et aux produits chimiques |
248.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11903679
|
Justrite™
12762 |
Bidon de sécurité en acier inox | 2 gal | Résistant aux bosses, aux perforations et aux produits chimiques |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11983669
|
Justrite™
12260 |
Bidon de sécurité en acier inox | 2,5 gal | Résistant aux bosses, aux perforations, aux produits chimiques et aux acides |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Conçus pour résister aux acides et aux produits corrosifs
- Conserve en toute sécurité les produits corrosifs non inflammables
- La construction en PEHD blanc translucide résiste aux bosselures, aux perforations et aux produits chimiques
- Marqué en litres, pintes et gallons pour un remplissage et une distribution de précision
- Le bec verseur sans pare-flamme permet de verser rapidement ; le bouchon à ressort assure une fermeture hermétique
- Le large col sur les n° de réf. 17-985-89B, -89C et -89D facilite le remplissage et le versement
†Forme ovale.
Spécification
Bidons de sécurité en acier inoxydable | |
Polyéthylène | |
Ovale |
Blanc | |
Fermeture à ressort |