Learn More
Justrite™ Flacon souple
Click to view available options
Capacité (métrique):
473 ml
946 ml
Description
- L'étanchéité à l'air réduit les pertes
- Fabrication en PE, un fil en acier inox permet de modeler la tige pour atteindre les zones difficiles d’accès.
- Le flacon et le tube sont en LDPE
Spécification
Capacité | 473 ml (16 oz) |
Diamètre (métrique) | 76 mm |
Hauteur (impériale) | 7,5 in |
Hauteur (métrique) | 191 mm |
Capacité (métrique) | 473 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Blanc |
Diamètre (impériale) | 3 in |
Comprend | Fil en acier inoxydable à l’intérieur de la tige |
Matériau | Polyéthylène |