Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 24-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 24-Gauge Thermocouple Wire.
Marque:  Digi-Sense 08541-10
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 11700379
  • 114.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
Câble thermocouple J, K ou T en bobine de 30 ou 300 m
• Gaine céramique pour température jusqu'à +1420°C
• Pour réaliser rallonges et thermocouples sur mesure
• Couper le câble, torsader et souder une extrémité
• Monter une fiche miniature color codéeci-dessous sur la seconde extrémité
• Choisir la nature du gainage en fonction de la résistance chimique et de la température de mesure
• Fil thermocouple semi-rigide 9/10mm (gaine section 3x 1mm) et flexible 5/10mm (gaine section 2x 1mm)
• Gainage FEP™
• Meilleure résistance chimique
Spécification
Spécification
ANSI
Fil de thermocouple
-328°F to +752°F
30 m
-200°C à +400°C
FEP
100 ft.