Learn More
Digi-Sense Sonde thermocouple de type K Fine-Ga
Type-K Fine-Gauge Probes feature beaded junctions and 12 in. leads with very quick response times.
Marque:  Digi-Sense 08419-01
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Code produit. 11752723
  • 38.88€ / 5 pièces
Expédition estimée: 12-07-2024
Description
Thermocouple KT flexible
• Sonde flexible
• Prise miniature color-codée
• Thermocouple flexible ultra-rapide, sans câble, sans fiche miniature color-codée
• Sonde de faible diamètre pour accès difficiles:
• Tubes à essai, cuvette de spectrophotomètre
• 200 à +982°C
Spécification
Spécification
ANSI
Thermo-sonde
12 in.
0.127 mm
-150°C à +982°C
-238°F to +1799.6°F
30,48 cm
5 Pk.