Learn More
Digi-Sense Sondes thermocouples de type K Fine-Ga
Thermocouple Fine-Gauge Wire Probes feature beaded junctions and 12 inch leads with very quick response times.
38.88€ - 39.70€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI |
---|---|
max. (métrique) | -150°C à +982°C |
Type | Thermo-sonde |
Température (impériale) | -238°F to +1799.6°F |
Longueur (impériale) | 12 in. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11762723
|
Digi-Sense
08419-02 |
0,25 mm |
38.88€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11772723
|
Digi-Sense
08419-04 |
0,51 mm |
39.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Thermocouple KT flexible• Sonde flexible
• Prise miniature color-codée
• Thermocouple flexible ultra-rapide, sans câble, sans fiche miniature color-codée
• Sonde de faible diamètre pour accès difficiles:
• Tubes à essai, cuvette de spectrophotomètre
• 200 à +1250°C
Spécification
ANSI | |
Thermo-sonde | |
12 in. |
-150°C à +982°C | |
-238°F to +1799.6°F | |
30,48 cm |