Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 24-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 24-Gauge Thermocouple Wire.
Marque:  Digi-Sense 08541-09
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 11885865
  • 75.09€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
Câble thermocouple J, K ou T en bobine de 30 ou 300 m
• Gaine céramique pour température jusqu'à +1420°C
• Pour réaliser rallonges et thermocouples sur mesure
• Couper le câble, torsader et souder une extrémité
• Monter une fiche miniature color codéeci-dessous sur la seconde extrémité
• Choisir la nature du gainage en fonction de la résistance chimique et de la température de mesure
• Fil thermocouple semi-rigide 9/10mm (gaine section 3x 1mm) et flexible 5/10mm (gaine section 2x 1mm)
• Gainage PVC
• Economique/meilleure flexibilité
Spécification
Spécification
ANSI
Fil de thermocouple
-18.4°F to +429.8°F
30 m
-28°C à +221°C
Polyvinyl
100 ft.