Learn More
Thermo Scientific™ Fourneaux de la chambre K114
Bénéficiez d’une température constante, de réglages de température facilités, et d’une utilisation optimale de la chambre dans un four conçu pour les activités quotidiennes autour du laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ 50051059
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10010574
  • 5269.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
28-01-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Caractéristiques :
  • Idéal pour les applications de laboratoire à température élevée courantes telles que l’incinération, le recuit, la cuisson, le préchauffage et le séchage
  • Isolation sans amiante pour une consommation électrique minimale et une température extérieure basse
  • Précision thermique pointue et configuration optimisée du système de chauffage garantissent une utilisation optimale de l’espace de travail
  • Commandes de température faciles et manipulation et chargement aisés grâce à une porte basculante
  • Conçu pour des besoins d’espace minimum et pouvant être installé sous une hotte filtrante de laboratoire
Informations de commande :
Les options disponibles comprennent le choix entre le dispositif de coupure en cas de dépassement de la limite supérieure (TWB), le contrôleur Digicon™ ou le contrôleur programmable Thermicon™ et le minuteur. Non commercialisés en Amérique du Nord.
Spécification
Spécification
Marquage CE
Thermocion P et ventilateur d’extraction
230 V, 50/60 Hz
13 cm
57 cm
79,4 kg
17 cm
3,5 L
Contrôleur de température|Ventilateur d’extraction
16 cm
16 x 17 x 13 cm (6,3 x 6,7 x 5,1 po.)
50/60 Hz
Contrôleur numérique programmable, ventilateur d’extraction
1,7 kW
±6°K
45,6 cm
1100°C
230 V
Vidéos
FDS
Documents
Garantie