Learn More
Thermo Scientific™ Fourneaux de la chambre K114
Bénéficiez d’une température constante, de réglages de température facilités, et d’une utilisation optimale de la chambre dans un four conçu pour les activités quotidiennes autour du laboratoire.
sur devis
Spécification
Capacité (impériale) 0,12355 pieds cubes
Certifications/Conformité Marquage CE
Capacité (métrique) 3,5L
max. (métrique) 1100°C
Consommation électrique 1,7 kW
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Réduisez les temps de chauffage et de récupération tout en maintenant un contrôle précis de la température grâce aux fours à chambre Thermo Scientific™ K 114, parfaits pour une utilisation dans des laboratoires surpeuplés et les applications courantes, notamment les tests de matériaux, la combustion et les procédés de chaleur rapide.
Caractéristiques :
  • Idéal pour les applications de laboratoire à température élevée courantes telles que l’incinération, le recuit, la cuisson, le préchauffage et le séchage
  • Isolation sans amiante pour une consommation électrique minimale et une température extérieure basse
  • Précision thermique pointue et configuration optimisée du système de chauffage garantissent une utilisation optimale de l’espace de travail
  • Commandes de température faciles et manipulation et chargement aisés grâce à une porte basculante
  • Conçu pour des besoins d’espace minimum et pouvant être installé sous une hotte filtrante de laboratoire
Informations de commande :
Les options disponibles comprennent le choix entre le dispositif de coupure en cas de dépassement de la limite supérieure (TWB), le contrôleur Digicon™ ou le contrôleur programmable Thermicon™ et le minuteur. Non commercialisés en Amérique du Nord.
Spécification
Spécification
0,12355 pieds cubes
3,5L
1,7 kW
16 x 17 x 13 cm (6,3 x 6,7 x 5,1 po.)
57 cm
45,6 cm
5,1 in
6,3 po
36 lb
230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Marquage CE
1100°C
±6°K
22,4 po
6,7 po
17 cm
13 cm
16 cm
79,4 kg
230 V