Learn More
Sulfate de kanamycine, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
A selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells.
Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis. Kanamycin is inactivated by an aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in the periplasmic space.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Marqueur sélectionnable pour les vecteurs cosmidiques utilisés dans la transfection des cellules de mammifères
- Mode d’action : Se lie aux composants ribosomiques et inhibe la synthèse des protéines
- La kanamycine est inactivée par l’aminoglycoside phospho transférase (MW 25,000) dans l’espace périplasmique
Specifications
Nom chimique ou matériau | Kanamycin sulfate |
Type | Kanamycin Sulfate |
Forme physique | Poudre |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Poids de la formule | 582.58 |
Quantité | 5 g |