Learn More
Kaoline, Pure, Léger, lavé avec de l’acide, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073242
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
1332-58-7
Al2H4O9Si2
258.16
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
56841936
O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
1332-58-7
Al2H4O9Si2
258.16
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
56841936
O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Point de fusion 1750°C
Couleur Beige
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Numéro MDL MFCD00062311
Nom IUPAC oxo-oxoalumanylloxy-[oxo(oxoalumanylloxy)silyl]oxysilane ; dihydrate
Poids de la formule 258.2g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique