missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KCNK5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KCNK5 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812644
|
Proteintech
14136-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802644
|
Proteintech
14136-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
KCNK5 is one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. KCNK5 is mainly expressed in the cortical distal tubules and collecting ducts of the kidney. The protein is highly sensitive to external pH and this, in combination with its expression pattern, suggests it may play an important role in renal potassium transport.Spécification
KCNK5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O95279 | |
16529, 364241, 8645 | |
KCNK5 Fusion Protein Ag5355 | |
Primary | |
-20°C | |
KCNK5 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
K2p5.1, KCNK5, TASK 2, TASK2 | |
Kcnk5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |