Learn More
KD Scientific Pompes de retrait / d’injection à seringue double et multiple
Pompes à seringue programmables et faciles à utiliser
2955.96€ - 4318.68€
Spécification
Débit | 0.001μL/heure à 147ml/min. |
---|---|
Capacité (métrique) | 10 μl à 140 ml |
Connecteurs | RS-232C, TTL |
Force linéaire (métrique) | 18 kg |
Force linéaire (impériale) | 40 lb |
Code produit | Marque | Justesse du débit | Reproductibilité | Nombre de canaux | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Justesse du débit | Reproductibilité | Nombre de canaux | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10168514
|
KD Scientific
789210 |
± 0,5% | ± 0,2% | 2 | 115 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10079349
|
KD Scientific
789230 |
±<1 % | ± 0,1% | 10 | 115 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10141948
|
KD Scientific
789220 |
±<1 % | ±0.1 % | 10 | 110 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10684723
|
KD Scientific
789200 |
±<1 % | ±0.1 % | 2 | 115 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Configuration grâce à des menus simples pour programmer le diamètre de la seringue, le débit et le volume de distribution
- Affichage rétro-éclairé
- Arrêt automatique
- Les réglages peuvent être consultés et modifiés en cours de fonctionnement
- Les derniers réglages sont enregistrés dans la mémoire pour permettre la répétabilité
- Capacité : 10 μl à 140 ml jusqu’à 10 seringues (selon la taille de la seringue)
- Interfaces RS-232-C et TTL intégrées pour un contrôle externe aisé
- Maintient les seringues en verre ou en plastique
- Disponibles en modèles de perfusion et de perfusion/retrait
Spécification
0.001μL/heure à 147ml/min. | |
RS-232C, TTL | |
40 lb |
10 μl à 140 ml | |
18 kg | |
LCD rétro-éclairé |