Learn More
KD Scientific Pompe cycle continu Legacy KDS 270
Marque:  KD Scientific 789270
Code nomenclature Nacres: NB.75
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Code produit. 11985856
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pousse-seringue 'push-pull'
• Perfusion et aspiration simultanées
• Seringues en opposition
• Utiliser des seringues plastique uniquement
• Programmation du 1193-5556 voir 1193-9747
• Programmation du 1194-5556 voir 1198-9747
• Disponible en version programmable pas à pas
• Pousse-seringue 'flux continu'
• Pousse-seringue identique à 1194-5556 avec en plus la fonction reverse qui permet un cycle aspiration/distribution continu
• Pousse seringue 'flux continu'
• Inclus et débit Table de seringues en mémoire Vitesse mini 5,28μm/min, maxi 2116μm/sec Connexion RS232 pour pilotage par PC
Spécification
Spécification
220 V
9,5 lb
220 VAC, 50 / 60 Hz
LCD rétroéclairé
CE
4 kg
Electrospinning, microfluides, electrospray, spectrométrie de masse, flux continu, synthèse organique, perfusion de médicaments, Maldi-TOF, émulsifiant
±<1 %