Learn More
KD Scientific Pompes à seringue Legato
Débits définissables par l’utilisateur avec des valeurs de volume ou de temps cibles sélectionnables pour contrôler le volume total de perfusion
4435.00€ - 8415.00€
Specifications
Tension | 100/240 V |
---|---|
Débit | 5 à 220,97 ml/min |
Capacité (métrique) | 0,5 μl à 140 ml |
Certifications/Conformité | CE, UL, CSA, DEE, système CB, directive européenne RoHS |
Connecteurs | RS232 - connecteur D-sub 9 broches, RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, E/S et TTL - connecteur D-sub 15 broches |
Product Code | Brand | Type | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Type | Price | Quantity & Availability | |||||
11905586
|
KD Scientific
788270 |
Pompe à seringue Legato 270 |
4715.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11915586
|
KD Scientific
788272 |
Pompe à seringue Legato 270, programmable |
4965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11975576
|
KD Scientific
788200 |
Pompe à seringue Legato 200 |
8415.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11995576
|
KD Scientific
788212 |
Pompe à seringue Legato 210, programmable |
4435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pompe à seringue double pour perfusion uniquement
- Contient une ou deux seringues de 0,5 μl à 140 ml
- 6400 micropas pour chaque rotation des vis-mères
- Écran tactile en couleur haute résolution
- Horloge en temps réel.
- Simplicité d’utilisation incomparable
- Fonction de verrouillage du pavé tactile
- Voyant LED sur le panneau avant
- Châssis entièrement métallique
- Table à seringue intégrée
- Force linéaire jusqu’à 75 lb
- Techniques avancées de micropas
- Interface RS-485 intégrée
- port USB
- Interface E/S et TTL
- Mode de fonctionnement continu
- Joint anti-déversement
Certifications
Marquage CE, homologation UL, CSA, DEEE, système CB, directive européenne RoHS
Specifications
100/240 V | |
0,5 μl à 140 ml | |
RS232 - connecteur D-sub 9 broches, RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, E/S et TTL - connecteur D-sub 15 broches | |
34 kg | |
Acier | |
-10°C à +70°C | |
5 kg | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
± 0,35% | |
11 po | |
3,5 po | |
10 po | |
40°C |
5 à 220,97 ml/min | |
CE, UL, CSA, DEE, système CB, directive européenne RoHS | |
Microprocesseur avec micropas de 0,062 | |
75 lb | |
± 0,05% | |
10,45 lb | |
3,5 x 10 x 11 po (8,89 x 25,4 x 27,94 cm) | |
TFT | |
50/60 Hz | |
28 cm | |
9 cm | |
25,4 cm | |
4°C |