Learn More
KD Scientific Seringues en acier inoxydable
Construction durable à faisceau d’électrons avec applications à haute pression et force élevée
Marque: KD Scientific 780815
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Élimine les risques de cassure des seringues en verre.
- Compatible avec la plupart des pompes à seringue
- Entièrement autoclavables pour réutilisation
- Adaptable aux raccords Luer Lock ou Swagelok™
- Résistant à la plupart des produits chimiques
Spécification
1 500 psi | |
1-19/25 po | |
47 mm | |
Pompe seringue | |
Seringue Swagelok 1/4 po |
200 ml | |
1-22/25 po | |
44,7 cm | |
Acier inoxydable (316) |