Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Scellage plat
Pièce de rechange pour Adaptateur KA KECK™.
31.50€ - 127.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Etanchéité |
---|---|
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) extérieur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) extérieur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11706319
|
DWK Life Sciences
286341506 |
12 mm | EPDM |
66.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15824698
|
DWK Life Sciences
286341009 |
16 mm | Viton |
127.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15371971
|
DWK Life Sciences
286341609 |
16 mm | EPDM |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Le joint plat comme pièce de rechange pour Adaptateur KA KECK™ est disponible en matériaux VITON et EPDM.- Le joint plat pour Adaptateur KA KECK™ est disponible en matériaux VITON et EPDM
Spécification
Etanchéité | |
100/boîte |