Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Raccord KK pression rapide, complet avec les parties de tubage
Pour faire un joint sécurisé de 2 petits flexibles.
Marque:  DWK Life Sciences 286340201
Informations supplémentaires : Poids : 1.02000kg
Code produit. 15874688
  • 89.96€ / 10 pièces
Date d’expédition estimée: 22-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Le raccord de pression rapide KECK™ avec des pièces de tuyau relie rapidement, en toute sécurité et solidement 2 flexibles et est facile à connecter ou à débrancher avec juste 1/4 de tour. 2 tailles disponibles : 2 x 4,5 mm et 2 x 9 mm.
  • Complet avec une pièce de tuyau
  • Raccord à pression rapide avec deux pièces de tuyau
  • Connexion et déconnexion aisées avec seulement 1/4 de tour
Spécification
Spécification
10
Comprend 2 raccords de tuyau
Raccord serré des deux extrémités de tuyaux
4.5 mm